Imprimer
Trifluorure de thulium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13652.06 13652.14
13652.06EA 327 EUR
13652.06 13652.14
Trifluorure de thulium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trifluorure de thulium
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-79-7 Molecular Formula: TmF3 Formula Weight: 225.93 Physical Form: Crystalline Density: 7.9 Melting Point: 1158° Boiling Point: 2200° Solubility: Insoluble in water UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049611
Formule: F₃Tm
Poids moléculaire: 225.93 g/mol
Point d'ébullition: 2200 °C
Point de fusion: 1158
Densité: 7.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049611
Numéro CAS: 13760-79-7
EINECS: 237-353-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III