Fluorure de terbium (III), anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Terbium (III) fluorure, Trifluorure de terbium
Purity: 99.99%
CAS No.: 13708-63-9
Molecular Formula: TbF3
Formula Weight: 215.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049572
Formule:
TbF₃ Poids moléculaire: 215.92 g/mol Point d'ébullition: 2277 Point de fusion: 1172 Densité: 7.23 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049572 Numéro CAS: 13708-63-9 EINECS: 237-247-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III |