Imprimer
Trifluorure de néodyme, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13661.14 13661.22
13661.14EA 164 EUR
13661.14 13661.22
Trifluorure de néodyme, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de néodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-42-7 Molecular Formula: NdF3 Formula Weight: 201.24 Physical Form: Crystalline Lump Density: 6.5 Appearance: Pale purple Odour: Odourless Melting Point: 1410° MDL No.: MFCD00011135
Formule: F₃Nd
Poids moléculaire: 201.24 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 1410
Densité: 6.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011135
Numéro CAS: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III