Imprimer
Trifluorure de lutetium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de lutetium (III), Lutetium (III) fluorure
44425.03 44425.06
44425.03EA 153 EUR
44425.03 44425.06
Trifluorure de lutetium ≥99.9% (base métaux)
Trifluorure de lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-81-1 Molecular Formula: LuF3 Formula Weight: 231.97 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.3 Melting Point: 1182° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016191
Formule: LuF₃
Poids moléculaire: 231.96 g/mol
Point d'ébullition: 2200
Point de fusion: 1182
Densité: 8.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016191
Numéro CAS: 13760-81-1
EINECS: 237-355-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III