Trifluorure d'holmium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Holmium (III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Powder
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Formule:
HoF₃ Poids moléculaire: 221.93 g/mol Point de fusion: 1143 Densité: 7.6 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016142 Numéro CAS: 13760-78-6 EINECS: 237-352-1 UN: 3288 ADR: 6.1 III |