Imprimer
Trifluorure d'europium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13659.04 13659.09
13659.04EA 143 EUR
13659.04 13659.09
Trifluorure d'europium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure d'europium
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-25-8 Molecular Formula: EuF3 Formula Weight: 208.96 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 2280° MDL No.: MFCD00010998
Formule: EuF₃
Poids moléculaire: 208.96 g/mol
Point d'ébullition: >2280 °C
Point de fusion: 1390 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010998
Numéro CAS: 13765-25-8
EINECS: 237-368-9