Trifluorure d'erbium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-83-3
Molecular Formula: ErF3
Formula Weight: 224.28
Physical Form: Granular/Powder
Density: 6.4
Melting Point: 1350°
MDL No.: MFCD00016074
Formule:
ErF₃ Poids moléculaire: 224.26 g/mol Point d'ébullition: 2200 Point de fusion: 1350 °C Densité: 6.4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016074 Numéro CAS: 13760-83-3 EINECS: 237-356-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |