Imprimer
Cérium trifluorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cérium (III) fluorure
41408.09 41408.18
41408.09EA 125 EUR
41408.09 41408.18
Cérium trifluorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium trifluorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-88-5 Molecular Formula: CeF3 Formula Weight: 197.12 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 6.16 Melting Point: 1460° Boiling Point: ca 2300° Merck Reference: 14,1998 MDL No.: MFCD00010932
For vacuum deposition
Formule: CeF₃
Poids moléculaire: 197.11 g/mol
Point d'ébullition: ∼2300 °C
Point de fusion: 1460 °C
Densité: 6.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010932
Numéro CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Indice Merck: 14,1998