Imprimer
Chlorure de terbium (III) hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11210.09 11210.18
11210.09EA 189 EUR
11210.09 11210.18
Chlorure de terbium (III) hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Chlorure de terbium (III) hexahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Formule: Cl₃Tb·6H₂O
Point de fusion: 145 °C
Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149870
Numéro CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Indice Merck: 14,9157