Chlorure de terbium (III) hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trichlorure de terbium hexahydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Formule:
Cl₃Tb·6H₂O Poids moléculaire: 373.38 g/mol Point de fusion: 145 Densité: 4.35 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149870 Numéro CAS: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Indice Merck: 14,9157 |