Imprimer
Chlorure de terbium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trichlorure de terbium
41678.03 41678.06
41678.03EA 108 EUR
41678.03 41678.06
Chlorure de terbium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Chlorure de terbium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 10042-88-3 Molecular Formula: TbCl3 Formula Weight: 265.29 Physical Form: -250 Mesh Powder Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00011258
Formule: Cl₃Tb
Poids moléculaire: 265.28 g/mol
Point de fusion: 588
Densité: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011258
Numéro CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Indice Merck: 14,9157