Chlorure de terbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trichlorure de terbium
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10042-88-3
Molecular Formula: TbCl3
Formula Weight: 265.29
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00011258
Formule:
Cl₃Tb Poids moléculaire: 265.28 g/mol Point de fusion: 588 Densité: 4.35 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011258 Numéro CAS: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Indice Merck: 14,9157 |