Tribromure de néodyme hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 29843-90-1
Molecular Formula: NdBr3.xH2O
Formula Weight: 383.97(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formule:
Br₃Nd·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00748137 Numéro CAS: 29843-90-1 EINECS: 236-897-2 |