Imprimer
Trifluorure de gadolinium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fluorure de gadolinium (III), Gadolinium (III) fluorure
11293.09 11293.18
11293.09EA 92.4 EUR
11293.09 11293.18
Trifluorure de gadolinium, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de gadolinium
Purity: 99.99% CAS No.: 13765-26-9 Molecular Formula: GdF3 Formula Weight: 214.25 Physical Form: Crystalline Density: 7.1 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1231° MDL No.: MFCD00016113
Formule: F₃Gd
Poids moléculaire: 214.25 g/mol
Point de fusion: 1231
Densité: 7.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016113
Numéro CAS: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III