Imprimer
Trichlorure de gadolinium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
35736.06 35736.14
35736.06EA 255 EUR
35736.06 35736.14
Trichlorure de gadolinium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure de gadolinium
Purity: 99.99% CAS No.: 10138-52-0 Molecular Formula: GdCl3 Formula Weight: 263.61 Physical Form: Powder, Ampouled Under Argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 609° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011024
Formule: Cl₃Gd
Point de fusion: 609 °C
Densité: 4,52 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011024
Numéro CAS: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6
Indice Merck: 14,4326