Cérium trichlorure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cérium (III) chlorure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Formule:
CeCl₃ Poids moléculaire: 246.47 g/mol Point d'ébullition: 1727 °C Point de fusion: 848 Densité: 3.92 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010929 Numéro CAS: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 Indice Merck: 14,1997 |