Imprimer
Cérium trichlorure, anhydre ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cérium (III) chlorure
21112.09 21112.18 21112.30
21112.09EA 133 EUR
21112.09 21112.18 21112.30
Cérium trichlorure, anhydre ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium trichlorure
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-86-5 Molecular Formula: CeCl3 Formula Weight: 246.48 Physical Form: Powder Density: 3.92 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 848° Boiling Point: 1727° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, acids Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00010929
Incandescent gas mantles, spectrography, polymerization of olefins
Formule: CeCl₃
Poids moléculaire: 246.47 g/mol
Point d'ébullition: 1727 °C
Point de fusion: 848
Densité: 3.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010929
Numéro CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Indice Merck: 14,1997