Imprimer
Tribromure de thulium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
39186.03 39186.06
39186.03EA 184 EUR
39186.03 39186.06
Tribromure de thulium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tribromure de thulium
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-51-0 Molecular Formula: TmBr3 Formula Weight: 408.66 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1440° MDL No.: MFCD00050138
Formule: Br₃Tm
Point d'ébullition: 1440 °C
Point de fusion: 952 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050138
Numéro CAS: 14456-51-0
EINECS: 238-444-4