Imprimer
Bromure de terbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Terbium (III) bromure
Dans une ampoule sous argon
39425.03 39425.06
39425.03EA 207 EUR
39425.03 39425.06
Bromure de terbium (III), ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Bromure de terbium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-47-4 Molecular Formula: TbBr3 Formula Weight: 398.65 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1490° MDL No.: MFCD00049571
Formule: Br₃Tb
Poids moléculaire: 398.64 g/mol
Point d'ébullition: 1490 °C
Point de fusion: 827 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049571
Numéro CAS: 14456-47-4
EINECS: 238-442-3