Imprimer
Tribromure de lanthane, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
44396.09 44396.18
44396.09EA 62.9 EUR
44396.09 44396.18
Tribromure de lanthane, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tribromure de lanthane
Purity: 99.9% CAS No.: 13536-79-3 Molecular Formula: LaBr3 Formula Weight: 378.62 Physical Form: Lumps, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White MDL No.: MFCD00016161
Formule: Br₃La
Poids moléculaire: 378.62 g/mol
Point de fusion: 789
Densité: 5.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016161
Numéro CAS: 13536-79-3
EINECS: 236-896-7