Tribromure de lanthane, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 13536-79-3
Molecular Formula: LaBr3
Formula Weight: 378.62
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00016161
Formule:
Br₃La Point de fusion: 789 °C Densité: 5,06 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016161 Numéro CAS: 13536-79-3 EINECS: 236-896-7 |