Imprimer
Tribromure de gadolinium, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Gadolinium (III) bromide
Dans une ampoule sous argon
35737.04 35737.09
35737.04EA 75.3 EUR
35737.04 35737.09
Tribromure de gadolinium, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tribromure de gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 13818-75-2 Molecular Formula: GdBr3 Formula Weight: 396.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049741
Formule: Br₃Gd
Poids moléculaire: 396.96 g/mol
Point de fusion: 770 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049741
Numéro CAS: 13818-75-2
EINECS: 237-494-4