Imprimer
Cérium tribromure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cérium (III) bromure
44447.14 44447.22
44447.14EA 161 EUR
44447.14 44447.22
Cérium tribromure 99%
Cérium tribromure
Purity: 99% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150206
Formule: CeBr₃
Poids moléculaire: 379.83 g/mol
Point de fusion: 732
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016004
Numéro CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Indice Merck: 12,02039