Imprimer
2-Phénylindole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23674.18 B23674.30
B23674.18EA 36.9 EUR
B23674.18 B23674.30
2-Phénylindole 95%
2-Phénylindole
Purity: 95% CAS No.: 948-65-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 189-190° Boiling Point: 250°/10mm MDL No.: MFCD00005608
Formule: C₁₄H₁₁N
Point d'ébullition: 250 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005608
Numéro CAS: 948-65-2
EINECS: 213-436-3