Imprimer
2-Phénylindole 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
130680050 130681000
ACRO130680050EA 39.3 EUR
ACRO130680050 ACRO130681000
2-Phénylindole 99%
2-Phénylindole
Formule: C₁₄H₁₁N
Point d'ébullition: 250 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 188…191 °C
Numéro MDL: MFCD00005608
Numéro CAS: 948-65-2
EINECS: 213-436-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥98.5 %