Indole zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1H-Indole
MQ200
Formule:
C₈H₇N Poids moléculaire: 117.15 g/mol Point d'ébullition: 254…255 °C (1013 hPa) Point de fusion: 50…51 °C Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 110 |
Numéro MDL:
MFCD00005607 Numéro CAS: 120-72-9 EINECS: 204-420-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,04985 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 3.560 g/l (25 °C) |
Melting Point | 52 °C |
Molar Mass | 117.15 g/mol |
Bulk Density | 230 kg/m3 |
Boiling Point | 254 °C |
Vapor Pressure | 0.016 hPa (25 °C) |
Flash Point | 110 °C |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.9 (1000 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |