5-Hydroxyindole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1953-54-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 112349
MDL No.: MFCD00005677
Formule:
C₈H₇NO Point de fusion: 106…111 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005677 Numéro CAS: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |