Imprimer
5-Hydroxyindole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 55.7 EUR
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroxyindole 97%
5-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005677
Numéro CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %