5-Méthoxyindole ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 1006-94-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 176-178°/17mm
Beilstein Reference: 116722
MDL No.: MFCD00005674
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 176…178 °C (17 mmHg) Point de fusion: 52…55 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005674 Numéro CAS: 1006-94-6 EINECS: 213-745-3 |