6-Fluoroindole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Fluoro-1H-indole
Purity: 98%
CAS No.: 399-51-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 112192
Formule:
C₈H₆FN Point de fusion: 74…77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00056933 Numéro CAS: 399-51-9 |