Imprimer
6-Fluoroindole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-1H-indole
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 66.9 EUR
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056933
Numéro CAS: 399-51-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %