Imprimer
5-Fluoroindole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-1H-indole
A15346.03 A15346.06 A15346.14
A15346.03EA 70.4 EUR
A15346.03 A15346.06 A15346.14
5-Fluoroindole ≥99%
5-Fluoroindole
Purity: 99% CAS No.: 399-52-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-47° Beilstein Reference: 112350 MDL No.: MFCD00005671
Formule: C₈H₆FN
Point d'ébullition: 85 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 42…47 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4