Indole-3-carbonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Formule:
C₉H₆N₂ Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa) Point de fusion: 177…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022717 Numéro CAS: 5457-28-3 |