Imprimer
6-Bromoindole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17703.03 L17703.MD
L17703.03EA 189 EUR
L17703.03 L17703.MD
6-Bromoindole ≥98%
6-Bromoindole
Purity: 98% CAS No.: 52415-29-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 91-93° Boiling Point: 70-75°/0.01mm MDL No.: MFCD00238550
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 70…75 °C (0,01 mmHg)
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238550
Numéro CAS: 52415-29-9