Ninhydrine, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Indanetrione hydraté
Formule:
C₉H₆O₄ Poids moléculaire: 178,14 g/mol Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa) Point de fusion: 250…258 °C Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003791 Numéro CAS: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Indice Merck: 12,06646 |
Résultats des tests de spécification
Titre | min 99% |
Identification et point de fusion | Conforme |
Spectre IR | Conforme |
Solubilité dans l'eau (10 g/l) | Conforme |
Apte comme réactif des acides aminés | Conforme |
Conforme à ACS | Conforme |
Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |