Imprimer
Ninhydrine ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indanetrione hydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06762.0100EA 450 EUR
1.06762.0100 1.06762.0010 1.06762.1000
Ninhydrine ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ninhydrine
Formule: C₉H₆O₄
Poids moléculaire: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…258 °C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Indice Merck: 12,06646
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 258 °C (decomposition)
Molar Mass 178.15 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
pH 4.6 - 5.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)