Imprimer
Ninhydrine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10409.09 A10409.14 A10409.18 A10409.30
A10409.09EA 38 EUR
A10409.09 A10409.14 A10409.18 A10409.30
Ninhydrine ≥99%
Ninhydrine
Purity: 99% CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Melting Point: 251° dec. Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791
Formule: C₉H₆O₄
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251 °C (déc.)
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Indice Merck: 14,6554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM