Imprimer
6-Méthoxy-1-indanone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
334070050 334070250
ACRO334070050EA 62.6 EUR
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Méthoxy-1-indanone 98%
6-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021232
Numéro CAS: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %