5-Bromo-1-indanone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule:
C₉H₇BrO Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa) Point de fusion: 126…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082718 Numéro CAS: 34598-49-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |