Imprimer
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1'-Carbonylbis(imidazole), CDI
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
8.02301.0005EA 31 EUR
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄O
Point de fusion: 111…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,01819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 162.15 g/mol
pH 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C7H6N4O