1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆N₄O Point de fusion: 118…120 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005286 Numéro CAS: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN: 3259 ADR: 8,II Indice Merck: 14,01819 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |