Imprimer
1,2-Diméthylimidazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
B23544.14 B23544.22 B23544.36
B23544.14EA 26.2 EUR
B23544.14 B23544.22 B23544.36
1,2-Diméthylimidazole ≥98%
1,2-Diméthylimidazole
Purity: 98% CAS No.: 1739-84-0 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 108457 MDL No.: MFCD00005294
Formule: C₅H₈N₂
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1.084
Point éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005294
Numéro CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2