Imprimer
1,2-Diméthylimidazole 96+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
159441000 159445000
ACRO159441000EA 58.7 EUR
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Diméthylimidazole 96+%
1,2-Diméthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 204
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1.084 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005294
Numéro CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %