Imprimer
2-Éthylimidazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B24090.22 B24090.36
B24090.22EA 51.3 EUR
B24090.22 B24090.36
2-Éthylimidazole ≥98%
2-Éthylimidazole
Purity: 98% CAS No.: 1072-62-4 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Flash Point: 159°(318°F) Melting Point: 78-86° Boiling Point: 268° Beilstein Reference: 106381 MDL No.: MFCD00005192
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 268 °C
Point de fusion: 78…86 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 159 °C (318 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005192
Numéro CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5