Imprimer
Imidazole, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1H-Imidazole
4015-100 4015-25
4015-100EA 607 EUR
4015-100 4015-25
Imidazole, Millipore®
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Poids moléculaire: 68.08 g/mol
Point d'ébullition: 255
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 135
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM