Imidazole, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₄N₂ Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa) Point de fusion: 89…90 °C Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005183 Numéro CAS: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 2923 ADR: 8,III Indice Merck: 13,04935 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 99.5 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Melting Point | 88 - 90 °C |
Residue after Ignition | max. 0.1 % |