2-Nitroimidazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 527-73-1
Molecular Formula: C3H3N3O2
Formula Weight: 113.08
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 116444
Merck Reference: 14,921
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005185
Formule:
C₃H₃N₃O₂ Point de fusion: ∼ 287 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005185 Numéro CAS: 527-73-1 EINECS: 208-425-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,921 |