Phénylhydrazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈N₂ Poids moléculaire: 108.14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00007573 Numéro CAS: 100-63-0 Indice Merck: 12,07447 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |