Pentaoxyde de diiode ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iode (V) oxyde
Purity: 98%
CAS No.: 12029-98-0
Molecular Formula: I2O5
Formula Weight: 333.81
Physical Form: Crystalline
Density: 5.08
Appearance: White to cream
pH: 1.1
Melting Point: 275-350° dec.
Solubility: Soluble in water and HNO3. Insoluble in absolute alcohol, chloroform, ether, and CS2
Merck Reference: 14,5019
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011356
An oxidizing agent to remove CO from gas
Formule:
I₂O₅ Point de fusion: 275…350 °C (déc.) Densité: 5,08 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011356 Numéro CAS: 12029-98-0 EINECS: 234-740-2 UN: 3085 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,5019 |