Cyanogène bromure 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromure de cyanogene
Formule:
CBrN Poids moléculaire: 105.92 g/mol Point d'ébullition: 61.4 Point de fusion: 49…54 °C Point éclair: >65 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011597 Numéro CAS: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 UN: 1889 ADR: 6.1 I Indice Merck: 12,02763 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystals |
Titration Argentometric | 96.0 to 103.0 % |
Identification | Bromides : positive |
Clarity of solution | (Aqueous) Passes test |
Clarity of alcohol solution | Passes test |